R2533
RS-127445 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-Amino-4-(4-fluoronaphth-1-yl)-6-isopropylpyrimidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)c1cc(nc(N)n1)-c2ccc(F)c3ccccc23
InChI
1S/C17H16FN3.ClH/c1-10(2)15-9-16(21-17(19)20-15)13-7-8-14(18)12-6-4-3-5-11(12)13;/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21);1H
Clé InChI
MKJPYBJBPRFMHL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable