R1158
Ribonuclease Inhibitor
recombinant, expressed in E. coli, 20-40 units/μL
Synonyme(s) :
RNAse inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Concentration
20-40 units/μL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- cDNA synthesis from mRNA
- reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
- in vitro transcription and translation
- mRNA protection from degradation
- formaldehyde cross-linked lncRNA purification
- RNA-fluorescence in situ hybridization (FISH)
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
- Denaturing conditions (i.e., urea or temperatures ≥50 °C) should be avoided as they may cause a release of active ribonuclease from the complex.
- This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.