PZ0306
PF-6808472
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
Clé InChI
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable