Principaux documents
PZ0205
Sigma-Aldrich
CE-178253 benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[7-(2-Chlorophenyl)-8-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazin-4-yl]-3-(ethylamino)-3-azetidinecarboxamide benzenesulfonate salt
5 MG
128,00 $
25 MG
340,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
128,00 $
25 MG
340,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H23Cl2N7O · C6H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCNC2(CN(C2)c3nc(C)nc4c(-c5ccc(Cl)cc5)c(nn34)-c6ccccc6Cl)C(N)=O
InChI
1S/C24H23Cl2N7O.C6H6O3S/c1-3-28-24(22(27)34)12-32(13-24)23-30-14(2)29-21-19(15-8-10-16(25)11-9-15)20(31-33(21)23)17-6-4-5-7-18(17)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4-11,28H,3,12-13H2,1-2H3,(H2,27,34);1-5H,(H,7,8,9)
Clé InChI
PUVYOZFJBITEFT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CE-178253 is an extremely potent and selective CB1 antagonist with sub-nanomolar potency. In binding assays, CE-178253 has a 0.33 nM Ki for human CB1, vs. a Ki of > 10 mM for human CB2.
CE-178253 is an extremely potent and selective CB1 antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.