N7000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
≥98% (titration), powder
Synonyme(s) :
α-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate
81,40 $
About This Item
81,40 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (titration)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable