PZ0177
OSU6162 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
PNU-96391; PNU-0096391; OSU-6162; (S)-(-)-(3-methanesulfonyl-phenyl)-1-propyl-piperidine hydrochloride; (S,S)-3-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -5 to -7°, c = 1 in methanol
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥16 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO2S.ClH/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18;/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
LEMGVHZVBREXAD-PFEQFJNWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.