Principaux documents
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 maleate salt
powder
Synonyme(s) :
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
10 MG
514,00 $
514,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
514,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N4O · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
514,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD4(1815)
Actions biochimiques/physiologiques
Selective D4 dopamine receptor agonist.
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)