PZ0146
SC-53116 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-5-chloro-N-[[(1S,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolizin-1-yl]methyl]-2-methoxy-benzamide, SC 49518 hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, white to yellow to brown
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC[C@@H]2CCN3CCCC23
InChI
1S/C16H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-22-15-8-13(18)12(17)7-11(15)16(21)19-9-10-4-6-20-5-2-3-14(10)20;;/h7-8,10,14H,2-6,9,18H2,1H3,(H,19,21);1H;1H2/t10-,14-;;/m0../s1
Clé InChI
CZXMPKPHHWPFSI-UROSVOJDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable