PLA0299
Goat anti-RPL26 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
DBA11, L26
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Numéro d'accès
NP_000978.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
goat ... RPL26(6154)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable