PHR3534
Octanoate de méthyle
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Caprylate de méthyle, Ester méthylique de l’acide caprylique, Ester méthylique de l’acide octanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1424255
Famille d'API
methyl caprylate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)