P9256
Psychosine from bovine brain
lyophilized powder, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
1-β-D-Galactosylsphingosine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable