Principaux documents
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
5 MG
348,14 $
348,14 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
348,14 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H81 NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
728.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
348,14 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
Clé InChI
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Application
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) or D-galactosyl- β -1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine has been used as a cerebroside standard in glycolipid isomer analysis using ultra-high resolution ion mobility spectrometry separations.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860844P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid