Upon the addition of crystalline serum albumin (10 mg/mL) and storage at -15°C, solutions of this product in water are stable for several months. Additional information can be found in the Methods in Enzymology XIV, 202 (1969).
P8398
Phospholipase D from cabbage
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Synonyme(s) :
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase, Phospholipase D from white cabbage
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Type
Type IV
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg solid
Composition
Protein, ~25%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
How long will it remain stable after reconstitution at 4 degrees Celsius?