Principaux documents
P8325
Sigma-Aldrich
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H23NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
~95%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
Clé InChI
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable