P7262
Plumbagin from Plumbago indica
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
76,40 $
About This Item
76,40 $
Produits recommandés
Source biologique
Plumbago indica
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
faint orange to dark orange
Pf
76-78 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts[3]
- as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae[4]
- as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges