Principaux documents
PHL80231
Juglone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Juglone
25 MG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
410,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Beilstein:
1909764
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
161-163 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
Clé InChI
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Muna Poudel et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
IL-34 has been recently identified as a ligand for CSF1R that regulates various cellular processes including cell proliferation, survival, and differentiation. Although the binding of IL-34 to CSF1R modulates several cancer-driving signaling pathways, little is known about the role of