Principaux documents
P6990
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4-diphosphate sodium salt
≥98%, solid
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, 1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4-diphosphate sodium salt, Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4-bisphosphate sodium salt, Phosphatidylinositol-3,4-diphosphate C-16 sodium salt
100 μG
357,00 $
357,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
357,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H81O19P3 · xNa+
Poids moléculaire :
970.99 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
357,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
Clé InChI
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Notes préparatoires
The product is soluble in aqueous detergent solutions. It forms a clear solution at 8 mg/ml in 50 mM HEPES buffer, pH 7.0, containing 5 mM EDTA and 16 mg/ml sodium deoxycholate. It is also soluble in a 3:2:1 mixture of chloroform:methanol:water at 10 mg/ml and will form an opaque suspension at 1 mg/ml in phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.2. Aqueous solutions remain active for less than 24 hours.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable