P6775
Palmitoleoyl coenzyme A lithium salt
~90%
Synonyme(s) :
cis-9-Hexadecenoyl Coenzyme A
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~90%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
([Li].C(CCCCCCC\C=C/CCCCCC)(=O)SCCNC(CCNC([C@@H](C(COP(OP(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)N1C=NC=2C(N)=NC=NC12)O)OP(=O)(O)O)(=O)O)(=O)O)(C)C)O)=O)=O)
InChI
1S/C37H64N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,11-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52)/b10-9+
Clé InChI
QBYOCCWNZAOZTL-MDZDMXLPSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable