Principaux documents
675776
Sigma-Aldrich
Stearoyl-13C18 Coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
Poids moléculaire :
1051.86 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable