Principaux documents
P5954
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
soybean
Pureté
≥97%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Conditionnement
Packaged under Argon.
Autres remarques
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yelena Ugolev et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated