P5766
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
424,00 $
About This Item
424,00 $
Produits recommandés
Source biologique
soybean
Essai
≥97.0%
Forme
solution
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(O[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
Clé InChI
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable