P5864
Proteoglycan from bovine nasal septum
chromatographically purified
Synonyme(s) :
Bovine Proteoglycan, Nasal Proteoglycan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine nasal septum
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... PRG4(280867)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.