Principaux documents
452289
Sigma-Aldrich
Acide phosphorique
greener alternative
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
50 ML
282,00 $
250 ML
973,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
282,00 $
250 ML
973,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Beilstein:
1921286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
≥85 wt. % in H2O
pb
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Phosphoric acid can be used for a variety of applications, such as:
  • a medium for corrosion inhibition on mild steel[1]
  • an activating agent in the preparation of activated carbon[2]
  • enhancement of electrochemical performance of the substrates for energy devices[3]
  • in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane (PEM) based fuel cells[4][5][6]
Conditionnement
Packaged in poly bottles
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole membranes for fuel cells
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 277(1-2), 38-45 (2006)
Eco friendly inhibitor for corrosion inhibition of mild steel in phosphoric acid medium
Gunasekaran G and Chauhan LR
Electrochimica Acta, 49(25), 4387-4395 (2004)
Proton-conducting membranes based on benzimidazole polymers for high-temperature PEM fuel cells. A chemical quest
Asensio JA, et al.
Chemical Society Reviews, 39(8), 3210-3239 (2010)
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Articles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf