P0102
PKCβII Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Protein Kinase C Beta II Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: >1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C61H94N12O19.C2HF3O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-49(78)65-45(33-74)58(88)68-41(28-34(2)3)55(85)71-44(31-48(63)77)60(90)73-27-18-21-46(73)59(89)67-39(23-25-50(79)80)53(83)69-42(29-36-32-64-38-20-17-16-19-37(36)38)56(86)70-43(30-47(62)76)57(87)66-40(24-26-51(81)82)54(84)72-52(35(4)75)61(91)92;3-2(4,5)1(6)7/h16-17,19-20,32,34-35,39-46,52,64,74-75H,5-15,18,21-31,33H2,1-4H3,(H2,62,76)(H2,63,77)(H,65,78)(H,66,87)(H,67,89)(H,68,88)(H,69,83)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,79,80)(H,81,82)(H,91,92);(H,6,7)/t35-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,52+;/m1./s1
Clé InChI
FATKAQBIAPMYQT-YPNBOXGNSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.