P3982
[Pro34]-Peptide YY
≥95%
332,00 $
About This Item
332,00 $
Produits recommandés
Amino Acid Sequence
Description générale
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable