Principaux documents
P3752
Sigma-Aldrich
Phosphatase, acide from potato
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
Synonyme(s) :
(Monoester orthophosphorique phosphohydrolase, optimum acide), Phosphatase acide from potato
100 MG
112,00 $
1 G
368,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
112,00 $
1 G
368,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42010102
Nomenclature NACRES :
NA.54
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
potato
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥0.5 unit/mg solid
Poids mol.
69 kDa
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
La phosphatase acide est couramment utilisée pour la déphosphorylation des protéines et des acides nucléiques. C'est une hydrolase acide généralement présente dans les lysosomes. Elle est utilisée comme marqueur pour l'identification des lysosomes dans les fractionnements subcellulaires. Le produit réf. P3752 a servi de témoin dans l'étude des effets de la souche BCG de Mycobacterium bovis sur le niveau d'activité de la phosphatase acide dans les macrophages alvéolaires[1].
Actions biochimiques/physiologiques
La phosphatase acide est une hydrolase lysosomiale cytoplasmique qui catalyse la transformation d'un monoester orthophosphorique avec de l'eau en alcool et en orthophosphate[1].
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmol de p-nitrophényl-phosphate par minute, à pH 4,8 et à 37 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Filipe Natalio et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(21), 4973-4980 (2017-03-02)
Boron's unusual properties inspired major advances in chemistry. In nature, the existence and importance of boron has been fairly explored (e.g. bacterial signaling, plant development) but its role as biological catalyst was never reported. Here, we show that boric acid
I N Mbawuike et al.
Infection and immunity, 51(2), 483-489 (1986-02-01)
The kinetics of induction of the bronchoalveolar cell population (i.e., alveolar macrophages [AM], lymphocytes, and polymorphonuclear leukocytes) was studied in mice inoculated intravenously with heat-killed Mycobacterium bovis BCG. Injection of BCG at 100 and 500 micrograms but not at 10
K Zyła et al.
The British journal of nutrition, 74(1), 3-17 (1995-07-01)
An in vitro method was developed to predict inorganic P release from maize-soyabean poultry feeds containing supplemental phytase (EC 3.1.3.8), and to quantify the effect of acid phosphatase (EC 3.1.3.2), fungal protease (EC 3.4.23.6) and Aspergillus niger cellulase (EC 3.2.1.4)
Julia R Smith et al.
Physiological genomics, 31(2), 357-363 (2007-08-09)
We have developed a method to determine the degree of phosphorylation of a peptide in a complex mixture without enrichment or operation of the mass spectrometer in negative ion mode. Yeast lysate containing known amounts of synthetic peptides (VPQLEIVPNSAEERLHSMK and
Jia Zhang et al.
Biosensors & bioelectronics, 141, 111442-111442 (2019-06-30)
Phenol contains an exchangeable hydroxyl proton resonant at 4.8 ppm from the resonance frequency of water in the 1H nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectrum, enabling itself to be detected at sub-mM concentration by either chemical exchange saturation transfer magnetic resonance
Protocoles
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)