O6503
L-Ornithine monohydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
63,50 $
About This Item
63,50 $
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99%
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 g
pkg of 25 g
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
ammonia and citrulline, essentially free
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.