Principaux documents
P3513
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine, succinylée
mol wt >50,000
Synonyme(s) :
Copolymère de lysine modifiée
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
powder or solid
Poids mol.
>50,000
Couleur
white to faint yellow
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Application
De la poly-L-lysine succinylée a été fixée à de la (Gly)3-Arg-bradykinine pour étudier son hydrolyse par les endopeptidases cérébrales et les protéinases pancréatiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Intermédiaire permettant de coupler des protéines à de la poly-L-lysine.
La poly-L-lysine est un polymère cationique. Elle est principalement utilisée pour immobiliser des cellules sur des substrats en verre ou des substrats chargés négativement.
Remarque sur l'analyse
Poids moléculaire basé sur la viscosité du précurseur, la poly-L-lysine. Analyse complémentaire par MALLS.
Autres remarques
Pour plus d'informations techniques sur les poly(acides aminés), veuillez consulter la Foire aux questions sur les poly(acides aminés).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sofia Helena Linnea Frost et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 26(6), 727-736 (2011-11-18)
Avidin-coupled monoclonal antibody MX35 (avidin-MX35) and astatine-211-labeled, biotinylated, succinylated poly-l-lysine ((211)At-B-PL(suc)) were administered in mice to assess potential efficacy as an intraperitoneal (i.p.) therapy for microscopic tumors. We aimed to establish a timeline for pretargeted radioimmunotherapy using these substances, and
Effects of poly(L-lysine) substrates on attached Escherichia coli bacteria.
Colville K
Langmuir, 26(4), 2639-2644 (2010)
Susceptibility of a Peptide Derived from Bradykinin to Hydrolysis by Brain Endo-oligopeptidases and Pancreatic Proteinases*
Antonio C. M. Camargo
The Journal of Biological Chemistry, 254(12), 5304-5307 (1979)
M R Hamblin et al.
British journal of cancer, 89(5), 937-943 (2003-08-28)
Conjugates between photosensitisers (PS) and charged polymeric carriers are under investigation for photodynamic therapy of cancer and may allow targeting to certain cell types or compartments in tumours. Covalent attachment of polyethylene glycol to macromolecules (pegylation) may alter their pharmacokinetics
V S Trubetskoy et al.
Nucleic acids research, 27(15), 3090-3095 (1999-08-24)
DNA can be condensed with an excess of poly-cations in aqueous solutions forming stable particles of submicron size with positive surface charge. This charge surplus can be used to deposit alternating layers of polyanions and polycations on the surface surrounding