P2783
Phosphotransacetylase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Acetyl-CoA:orthophosphate acetyltransferase, Phosphate acetyltransferase
870,00 $
About This Item
870,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥3,000 units/mg protein (biuret)
Composition
Protein, ≥20%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.