P1997
Anti-phospho-Dynamin (pSer774) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
885,00 $
About This Item
885,00 $
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Utilisation
sufficient for 10 blots
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1000 using using rat brain synaptosomal lysate.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DNM1(1759) , DNM2(1785) , DNM3(26052)
mouse ... Dnm1(13429) , Dnm2(13430) , Dnm3(103967)
rat ... Dnm1(140694) , Dnm2(25751) , Dnm3(171574)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable