AB1892
Anti-C-X-X-X-C Chemokine Receptor 1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CX3CR1
426,00 $
About This Item
426,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CX3CR1(1524)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry in frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable