P1726
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile
Synonyme(s) :
Furoxan, RVC-589
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable