Principaux documents
R676055
3,4-DIPHENYL-1,2,5-OXADIAZOLE 2-OXIDE
AldrichCPR
R676055-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R676055-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.248
Numéro MDL:
261,00 $