Principaux documents
270547
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylformamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
100 ML
93,80 $
1 L
223,00 $
2 L
303,00 $
6 X 1 L
901,00 $
4 X 2 L
1 000,00 $
4 X 4 L
1 650,00 $
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
93,80 $
1 L
223,00 $
2 L
303,00 $
6 X 1 L
901,00 $
4 X 2 L
1 000,00 $
4 X 4 L
1 650,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.030% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 275 nm Amax: 0.30
λ: 295 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Synthesis and electrochemical characterization of aPEO-based polymer electrolytes.
Rodrigues LC, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(4), 1623-1629 (2012)
Core-Shell Tubular Nanostructured Electrode of Hollow Carbon Nanofiber/Manganese Oxide for Electrochemical Capacitors.
Hong S, et al.
Electrochimica Acta, 141, 39-44 (2014)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Leonard Blaschek et al.
Frontiers in plant science, 11, 109-109 (2020-03-21)
Lignin accumulates in the cell walls of specialized cell types to enable plants to stand upright and conduct water and minerals, withstand abiotic stresses, and defend themselves against pathogens. These functions depend on specific lignin concentrations and subunit composition in
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf