Documents
P0389
Sigma-Aldrich
Pénicillinase from Bacillus cereus
lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Synonyme(s) :
β-Lactamase I from Bacillus cereus, β-Lactamase II, Céphalosporinase, Pénicilline amido-β-lactame hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Composition
Protein, ~10%
Technique(s)
activity assay: suitable
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La purification et un examen d′homogénéité par analyse de sédimentation, par analyse des groupements amino-terminaux et par électrophorèse sur gel d′acrylamide vertical ont montré que la pénicillinase issue de Bacillus cereus contient trois espèces distinctes.
Application
La pénicillinase peut être utilisée pour réduire les taux de pénicilline des patients réagissant fortement à la pénicilline.
Produit servant à la fabrication de la pénicilline.
Produit servant à la fabrication de la pénicilline. La pénicillinase issue de Bacillus cereus a été utilisée dans une étude comparative avec la pénicillinase issue de Bacillus subtillis, laquelle étude a mis en évidence des différences significatives au niveau de la constante de Michaelis, de la forme de la courbe pH/activité et des propriétés immunologiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La pénicillinase catalyse spécifiquement l′hydrolyse du cycle β-lactame de la pénicilline.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmole du substrat indiqué par minute à pH 7,0 et 25 °C. Produit vendu sous forme d′unités de benzylpénicilline. L′unité internationale (utilisant la benzylpénicilline comme substrat) équivaut à environ 600 Levy ou 75 unités Pollock.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des sels tampons de phosphate et de citrate
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cristian Piras et al.
Chemical science, 13(6), 1746-1758 (2022-03-15)
Large-scale population screening for early and accurate detection of disease is a key objective for future diagnostics. Ideally, diagnostic tests that achieve this goal are also cost-effective, fast and easily adaptable to new diseases with the potential of multiplexing. Mass
Junichiro Marui et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 110(1), 8-11 (2010-06-15)
Aspergillus oryzae penicillin biosynthetic genes were clustered. The penicillin production was positively regulated by VeA, a global gene regulator required for transcriptional expression of the penicillin biosynthetic genes. Overexpression of the biosynthetic genes by a strong promoter yielded a greater
Anaphylactic shock after therapy with penicillinase.
A L HYMAN
Journal of the American Medical Association, 169(6), 593-594 (1959-02-07)
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569.
J Imsande et al.
The Journal of biological chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970-05-10)
M A van Opstal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(1), 49-60 (1990-01-01)
An automated assay for the determination of penicillin in formulations suitable for use in pharmaceutical quality control is presented. The method is based on the classical iodometric penicillin assay which is incorporated in a flow injection analysis (FIA) system. The