P0108
PRL-3 Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[[5-bromo-2-[(2-bromophenyl)methoxy]phenyl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, Phosphatase of regenerating liver-3, Inhibitor I
116,00 $
About This Item
116,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc(OCc2ccccc2Br)c(c1)\C=C3\SC(=S)NC3=O
InChI
1S/C17H11Br2NO2S2/c18-12-5-6-14(22-9-10-3-1-2-4-13(10)19)11(7-12)8-15-16(21)20-17(23)24-15/h1-8H,9H2,(H,20,21,23)/b15-8+
Clé InChI
HXNBAOLVPAWYLT-OVCLIPMQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.