P0077
Prostratin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
12-Deoxyphorbol-13-acetate, CCRIS 6292, NSC 623310
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
Clé InChI
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.