Principaux documents
8.51042
Sigma-Aldrich
HMBA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
5 G
193,00 $
25 G
782,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
193,00 $
25 G
782,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
183-185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Base-labile, TFA-stable linker for Fmoc SPPS. Peptide release can be effected with a variety of nucleophiles to generate peptides with various C-terminal carboxy modifications.
Liaison
Replaces: 01-60-0007
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable