P0059
Pro-carboxypeptidase B human
≥2.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI)
889,00 $
About This Item
889,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2.0 units/mg protein
Poids mol.
60 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CPB1(1360)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable