P0036
PP121
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n(nc(-c3cnc4[nH]ccc4c3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Clé InChI
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology