P0021
Pantoprazole sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt hydrate, Pantozol hydrate, Protonix hydrate
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥20 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
CGJRLPRCWSHOFU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Application
- as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC){58
- as a prazole to study its effects on prodrug activation and human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) inhibition[1]
- to study its effects on breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitors in various in vitro membrane preparations from various cell lines[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable