Principaux documents
OH30129357
Ohaus® pH Electrode
ST260
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
epoxy shaft
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30129357
Plage de mesure du pH
0.00-14 pH unit
Plage de mesure de la température
0.0-100 °C
Description générale
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Application
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Caractéristiques et avantages
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable