O6881
Oxypurinol
≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow (heated NaOH)
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable