O4500
1-Octanol
~99%, liquid
Synonyme(s) :
Alcool C-8
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.14 mmHg ( 25 °C)
Pureté
~99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
523 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter