293245
1-Octanol
suitable for HPLC, ≥99%
Synonyme(s) :
Alcool C-8
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.14 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
523 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.010% water
Résidus d'évap.
<0.004%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna1(11435)
Catégories apparentées
Description générale
Application
HPLC-grade 1-octanol is also suitable as a solvent/reagent for:
- Solubility studies of clofazimine in drug formulation
- Analysis of semi-volatile oxygenated compounds of pyrolysis bio oils by GC-MS
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C
Les clients ont également consulté
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene