S7025
50 bp DNA Step Ladder
for DNA electrophoresis
Synonyme(s) :
DNA Ladder, Step Ladder, 50 bp, 17 Fragments, 50-3000 bp
Forme
liquid
Utilisation
100 uses
Adéquation
suitable for electrophoresis (DNA)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.