Principaux documents
NP4
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-4
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Description
non-ionic
Type
Type NP-4
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Clé InChI
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow