Principaux documents
N6394
Sigma-Aldrich
cis-10-Nonadecenoic acid
≥99%, liquid
Synonyme(s) :
(Z)-10-Nonadecenoic acid
250 MG
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
218,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
Clé InChI
BBOWBNGUEWHNQZ-KTKRTIGZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Sealed ampule.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Dandan Feng et al.
Oncotarget, 8(55), 94692-94710 (2017-12-08)
Xuefu Zhuyu Decoction (XFZY), an important traditional Chinese herbal formula, has been reported effective on traumatic brain injury (TBI) in rats. However, its cerebral protection mechanism has not been clarified at the metabolic level. This work aims to explore the
Hui-Hui Xiao et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 932-932 (2018-09-07)
The lignan-rich fraction (SWR) of Sambucus Williamsii Ramulus, a folk herbal medicine in China for treatment of bone diseases, has previously reported to exert protective effects on bone without exerting uterotrophic effects in ovariectomized (OVX) mice. The aim of the
Ling Dai et al.
Talanta, 135, 108-114 (2015-02-03)
Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of metabolic abnormalities associated with an increased risk of developing cardiovascular diseases or type II diabetes. Till now, the etiology of MetS is complex and still unknown. Metabolic profiling is a powerful tool for