Key Documents
N6260
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
≥97%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable