Principaux documents
N4159
Sigma-Aldrich
NCS-382 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,7,8,9-Tetrahydro-5-hydroxy-6H-benzocyclohepten-6-ylidene acetic acid monosodium salt hydrate
50 MG
331,00 $
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
331,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13O3Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.23 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 22 mg/mL
Chaîne SMILES 
O.[Na+].OC1C(\CCCc2ccccc12)=C\C([O-])=O
InChI
1S/C13H14O3.Na.H2O/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/b10-8+;;
Clé InChI
FCHWTCFJPQOCCJ-PIHABLKOSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
γ-Hydroxybutyrate (GHB) receptor antagonist; anti­convulsant.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Maitre et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 255(2), 657-663 (1990-11-01)
Administration of gamma-hydroxybutyrate (GHB) to animals induces electroencephalographic and behavioral changes that resemble petit-mal seizures. Furthermore, these GHB-induced electroencephalogram-behavioral changes can be blocked by anticonvulsant drugs, which are specific in their action against petit-mal seizures. These effects of GHB on
M Maitre
Progress in neurobiology, 51(3), 337-361 (1997-02-01)
gamma-Hydroxybutyrate is a metabolite of GABA which is synthesized and accumulated by neurons in brain. This substance is present in micromolar quantities in all brain regions investigated as well as in several peripheral organs. Neuronal depolarization releases gamma-hydroxybutyrate into the